Learn More
N,N-Dimethyl-p-toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081832
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
99-97-8
C9H13N
135.21
MFCD00008316
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
7471
N,N,4-trimethylaniline
CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
99-97-8
C9H13N
135.21
MFCD00008316
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
7471
N,N,4-trimethylaniline
CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
N,N-Dimethyl-p-toluidine is used as a polymerization catalyst for polyesters, acrylate and epoxy resins. It is also used as a hardener for dental cements and in adhesives. It serves as an intermediate for photographic chemicals, in industrial glues, in artificial fingernail preparations, colorants, pharmaceuticals. It reacts with vinyl ether in the presence of copper(II) chloride gives tetrahydroquinolines. Further, it is used to accelerate polymerization of ethyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-p-Toluidin wird als Polymerisationskatalysator für Polyester, Acrylat und Epoxidharze verwendet. Es wird auch als Härter für Dentalzemente und in Klebstoffen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für Fotochemikalien, in Industrieklebstoffen, in künstlichen Fingernagelpräparaten, Farbstoffen, Pharmazeutika. Es reagiert mit Vinylether in Anwesenheit von Kupfer(II)-chlorid und ergibt Tetrahydrochinoline. Darüber hinaus wird es zur Beschleunigung der Polymerisation von Ethylmethacrylat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-toluidine
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 100 g
UN-Nummer UN1708
Beilstein 774409
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 99%