Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30379720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379720 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476760100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylendiamine
CAS 99-98-9
Summenformel C8 H12 N2
Menge 100 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N-dimethyl- (8CI), N1,N1-Dimethyl-1,4-benzenediamine, (4-Aminophenyl)dimethylamine, 1-Amino-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)aniline, 4-(Dimethylamino)benzenamine, 4-(N,N-Dimethylamino)aniline, 4-(N,N-Dimethylamino)phenylamine, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, C.I. 76075, DMPD, Dimethyl-p-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-p-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, N-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylamine, NSC 1493, [4-(Dimethylamino)phenyl]amine, p-(Dimethylamino)aniline, p-(Dimethylamino)phenylamine, p-Amino-N,N-dimethylaniline, p-Aminodimethylaniline
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Formelmasse 136.1