Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444133
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11444133
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10343.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um einen Farbstoff, der in der Mikroskopie verwendet wird. N,N-Dimethyl-p-phenylendiamindiamindihydrochlorid ist auch für den Einsatz im Peroxidasetest geeignet. Es ist eine Verbindung, die normalerweise verwendet wird, um das antioxidative Potenzial zu messen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Licht schützen. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-46-9
Summenformel C8H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 209.11
MDL-Nummer MFCD00012991
InChI-Schlüssel IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
IUPAC-Name 4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 212°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 209.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride