Learn More
N,N-Dimethyl-p-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310976 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11310976 25 g Glasflasche 25 Gramm
10137470 5 g Glasflasche 5 Gramm
10219343 100 g Glasflasche 100 Gramm
10772865 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11310976 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-98-9
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.20
MDL-Nummer MFCD00007860
InChI-Schlüssel BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC-Name 4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Namenshinweis Practical
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C
Farbe Braun
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 262.0°C
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H4N(CH3)2
Menge 25 g
Merck Index 15, 3278
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kirstalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.