Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488526 250 g 250 Gramm
11478526 50 g 50 Gramm
11468526 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15962.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin ist ein Redox-Indikator. Bildet leicht stabiles, rotes Radikalkation, das an einer Vielzahl von Redoxreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (11 g/l bei 20 °C), Diethylether, Petrolether, Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Licht- und luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-98-9
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.20
MDL-Nummer MFCD00007860
InChI-Schlüssel BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC-Name 4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Dichte 1.09
Siedepunkt 262°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 508105
Merck Index 14,3254
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform.
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 96%