Learn More
N,N-Dimethyl-m-toluidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-m-toluidine |
| Schmelzpunkt | -15°C |
| Siedepunkt | 212°C to 215°C |
| Flammpunkt | 85°C (185°F) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1708 |
| Beilstein | 1422766 |
| Formelmasse | 135.21 |
| Reinheit (%) | 98% |