Learn More
N,N-Dimethyl-m-toluidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480933 5 g 5 Gramm
11490933 25 g 25 Gramm
11400943 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13326.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 121-72-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-72-2
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00008305
InChI-Schlüssel CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-m-toluidine, benzenamine, n,n,3-trimethyl, dimethyl-m-toluidine, m-methyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-methylaniline, m,n,n-trimethylaniline, n,n-dimethyl-3-methylaniline, dimetil-m-toluidina, n,n,3-trimethylbenzenamine, benzene, 1-dimethylamino-3-methyl
PubChem CID 8488
IUPAC-Name N,N,3-trimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-m-toluidine
Schmelzpunkt -15°C
Siedepunkt 212°C to 215°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1708
Beilstein 1422766
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%