Learn More
N,N-Dimethyl-4-Nitrosoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453847
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11453847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18301.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 138-89-6 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-89-6
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00002063
InChI-Schlüssel CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso
PubChem CID 8749
ChEBI CHEBI:59990
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Dichte 1.15
Menge 25 g
UN-Nummer UN1369
Beilstein 607293
Merck Index 14,6638
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Nitrosodimethylaniline