Learn More
N,N-Dimethyl-3-Nitroanilin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-119030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10550571
Marke: Thermo Scientific Acros 116470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-31-8
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00007236
InChI-Schlüssel CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-3-nitroanilin
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethyl-3-nitroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Farbe Orange bis Orange-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4N(CH3)2
Menge 5 g
Beilstein 12, 701
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle