Learn More
N,N-Dimethyl-3-chlorpropylaminhydrochlorid Mikromol™
Beschreibung
N,N-Dimethyl-3-chlorpropylaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| CAS | 4-5-5407 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H12 Cl N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride, 1-Chloropropyl(dimethyl)amine Hydrochloride, Benzydamine Hydrochloride Impurity G, Benzydamine Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCCl |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |