Learn More
N,N-Dimethyl-1-Dodecylamin N-Oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322009
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322009 5 g 5 Gramm
11332009 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26065.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1643-20-5 | C14H31NO | 229.408 g/mol
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide is used as a foam builder and stabilizer. It is also used in cosmetics, emollients, conditioners, emulsifiers, dishwasher detergents, shampoos, antistatic, wetting, antibacterial and antifungal agents. Further, it is used to solubilize proteins and to study the conformation and molecular interactions of macromolecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-1-Dodecylamin-N-Oxid wird als Schaumstoff und Stabilisator verwendet. Es wird auch in Kosmetika, Weichmachern, Pflegemitteln, Emulgatoren, Geschirrspülern, Shampoos, Antistatika, Benetzungsmitteln, antibakteriellen und antimykotischen Mitteln verwendet. Darüber hinaus wird es zum Lösen von Proteinen und zur Untersuchung der Konformation und molekularen Wechselwirkungen von Makromolekülen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-20-5
Summenformel C14H31NO
Molekulargewicht (g/mol) 229.408
MDL-Nummer MFCD00002049
InChI-Schlüssel SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauramine oxide, lauryldimethylamine oxide, dodecyldimethylamine oxide, lauryldimethylamine n-oxide, ldao, ammonyx ao, ammonyx lo, empigen ob, aromox dmcd, conco xal
PubChem CID 15433
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-aminoxid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Dichte 0.996
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1769927
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.4
Reinheit (%) 95%