Learn More
N,N-Dimethyl-1,4-Butandiamin,, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449410
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449410
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50276.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3529-10-0 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-1,4-Butandiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3529-10-0
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.208
MDL-Nummer MFCD00047977
InChI-Schlüssel GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine
PubChem CID 77063
IUPAC-Name N',N'-Dimethylbutan-1,4-diamin
SMILES CN(C)CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 98%