Learn More
N,N-Dimethyl-1,4-Butandiamin,, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-1,4-Butandiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
N,N-Dimethyl-1,4-Butandiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine |
| Strukturformel | (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2 |
| Brechungsindex | 1.44 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 116.21 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylbutane-1,4-diamine