Learn More
N,N-Dimethyl-1,3-Propanediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342206
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342206 1000 mL 1 Liter
11332206 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03539.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.181 g/mol
Nützlich für die Spaltung von N-Alkylphthalimid-Derivaten, um primäre Amine als Alternative zu Methylhydrazin zu geben. DMAPA wird auch direkt als Härter in Epoxidharzen in der Kunststoffindustrie, als Vernetzungsmittel für Zellulosefasern in der Papierindustrie und als Antischrumpfmittel für Leder eingesetzt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Bindemitteln, Ionenaustauschstoffen, Flockungsmitteln (Wasseraufbereitung), kosmetischen Mitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln (Betaine), Additiven für Benzin und andere Brennstoffe, Polyurethanfasern und Schmierstoffen, Farbstoffen, Agrochemikalien, in der Foto- und Textilindustrie verwendeten Stoffen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nützlich für die Spaltung von N-Alkylphthalimid-Derivaten, um primäre Amine als Alternative zu Methylhydrazin zu geben. DMAPA wird auch direkt als Härter in Epoxidharzen in der Kunststoffindustrie, als Vernetzungsmittel für Zellulosefasern in der Papierindustrie und als Antischrumpfmittel für Leder eingesetzt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Bindemitteln, Ionenaustauschstoffen, Flockungsmitteln (Wasseraufbereitung), kosmetischen Mitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln (Betaine), Additiven für Benzin und andere Brennstoffe, Polyurethanfasern und Schmierstoffen, Farbstoffen, Agrochemikalien, in der Foto- und Textilindustrie verwendeten Stoffen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-55-7
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.181
MDL-Nummer MFCD00008216
InChI-Schlüssel IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC-Name N',N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
SMILES CN(C)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.818
Siedepunkt 126°C to 128°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel (CH3)2N(CH2)3NH2
Brechungsindex 1.435
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 605293
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N1,N1-dimethyl-1,3-Propanediamine