Learn More
N,N'-Dimethyl-1,3-Propanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es ist ein wichtiger Rohstoff, der bei der organischen Synthese sowie in Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser,1 e+006 mg/l bei 25° C (est).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Kohlendioxid sowie geschützt vor Luft lagern. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine |
| Siedepunkt | 143°C to 146°C |
| Flammpunkt | 32°C (90°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Formelmasse | 102.18 |
| Reinheit (%) | 97% |