Learn More
N,N'-Dimethyl-1,3-Propanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428726
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428726
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16901.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es ist ein wichtiger Rohstoff, der bei der organischen Synthese sowie in Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser,1 e+006 mg/l bei 25° C (est).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Kohlendioxid sowie geschützt vor Luft lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-33-1
Summenformel C5H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.20
MDL-Nummer MFCD00008292
InChI-Schlüssel UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
IUPAC-Name N,N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Dichte 0.817
Siedepunkt 143°C to 146°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Geruch Amine-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water,1e+006mg/L @ 25°C (est).
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 97%