Learn More
N,N'-Diisopropylenendiamin, TRC
Code produit 30180263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Conditionnement:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30180263 25 g 25 Gramm
30179850 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30180263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45528525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4013-94-9
Summenformel C8 H20 N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.26
Synonym N1,N2-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N’-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N'-Diisopropylethylenediamine, 1,2-Bis(isopropylamino)ethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-diaminoethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-ethanediamine, Potassium Clavulanate EP Impurity L;
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMILES CC(C)NCCNC(C)C
Spécification
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 144.1626
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.