Learn More
N,N-Diisopropylethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N, N-Diisopropylethylenediamine |
| Dichte | 0.8300g/mL |
| Siedepunkt | 170°C |
| Flammpunkt | 54°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2 |
| Menge | 100 mL |
| Relative Dichte | 0.83 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: miscible |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Diisopropylethylenediamine
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.