Learn More
N,N-Diisopropylethylamin, TRC
Artikelnummer. 30040697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040697 50 g 50 Gramm
30005663 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49334050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7087-68-5
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
Synonym Triethylamine, 1,1'-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethylbis(propan-2-yl)amine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diisopropylethylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Formelmasse 129.1517
Reinheit (%) >95%