Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid, TRC
Product Code. 30372583
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mg
missing translation for 'unitSize':
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
30372583 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30372583 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD455495500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
CAS 693-13-0
Summenformel C7H14N2
Menge 500 mg
Synonym N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
SMILES c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Formelmasse 126.1157