Learn More
N,N-Diisopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Diisopropylanilin wurde für die Synthese von 4-Diisopropyl-Aminobenzonitril verwendet. Es kann für die Synthese von 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-on verwendet werden.
Hinweise
Lichtempfindlich. Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Diisopropylaniline |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.91 g/mL |
| Siedepunkt | 95°C to 96°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | 84°C (183°F) |
| Brechungsindex | 1.519 |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 177.29 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |