Learn More
N,N-Diformylacetamid 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10679404 5 g Glasflasche 5 Gramm
10036812 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679404 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26944-31-0 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26944-31-0
Summenformel C4H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
MDL-Nummer MFCD00015916
InChI-Schlüssel ZAHBLOGBMDVRDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diformylacetamid
PubChem CID 8063338
IUPAC-Name N,N-Diformylacetamid
SMILES CC(=O)N(C=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diformylacetamide
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 70°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(O)N(COH)2
Menge 5 g
Formelmasse 115.09
Reinheit (%) 80%
Physikalische Form Flüssigkeit