Learn More
N,N-Diethylsalicylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491138 25 g 25 Gramm
15471138 1 g 1 Gramm
15481138 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55025.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 19311-91-2 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,N-Diethylsalicylamid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemittel.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19311-91-2
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD00010816
InChI-Schlüssel ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
PubChem CID 88006
IUPAC-Name N,N-diethyl-2-hydroxybenzamid
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylsalicylamide
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 25 g
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%