missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diethylethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10236523 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10236523 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
13458308 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10236523 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114330025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100-37-8
MDL-Nummer MFCD00002850
InChI-Schlüssel BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-diethylamino, 2-hydroxyethyl diethylamine, n,n-diethylethanolamine, 2-diethylamino ethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, n,n-diethyl-2-aminoethanol, diethylaminoethanol, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
SMILES CCN(CC)CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N, N-Diethylethanolamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.8800 g/mL
Siedepunkt 161.0°C
Flammpunkt 51.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15NO
Strukturformel HOCH2CH2N(C2H5)2
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 2.5 L
Beilstein 04,282
Merck Index 15,3123
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
IUPAC-Name 2-(Diethylamin)etan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 117.19
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO– Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.