Learn More
N,N-Diethylethanolamin (2-Diethylaminoethanol), TRC
Artikelnummer. 30380321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380321 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30380321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44377010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)ethanol
CAS 100-37-8
Summenformel C6 H15 N O
Menge 10 g
Synonym 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCO
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 117.19
Formelmasse 117.1154