Learn More
N,N-Diethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433204 10,000 mL 10000 Milliliter
11413204 500 mL 500 Milliliter
11423204 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10560.0D
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
N,N-Diethylaniline is used as an intermediate in pharmaceuticals, dyes and other chemicals. It acts as a reaction catalyst. Its complex, diethylaniline borane is used as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diethylanilin wird als Zwischenprodukt in Arzneimitteln, Farbstoffen und anderen Chemikalien eingesetzt. Es fungiert als Reaktionskatalysator. Sein komplexes Diethylanilinboran wird als Reduktionsmittel in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser und Aceton vermischbar. Leicht vermischbar mit Chloroform, Alkohol und Ether.      
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.                  .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-66-7
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00009042,MFCD31699978
InChI-Schlüssel GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
IUPAC-Name N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylaniline
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.936
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 10,000 mL
UN-Nummer UN2432
Beilstein 742483
Merck Index 14,3114
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and acetone. Slightly miscible with chloroform,alcohol and ether.
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 99%