Learn More
N,N-Diethylacetoacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456936 250 g -
11446936 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24019.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2235-46-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2235-46-3
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.213
MDL-Nummer MFCD00026728
InChI-Schlüssel NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylacetoacetamide, n,n-diethyl-3-oxobutyramide, diethylacetoacetamide, butanamide, n,n-diethyl-3-oxo, acetoacetamide, n,n-diethyl, 1-diethylcarbamoyl-2-propanone, n,n-diethylacetylacetamide, acetoacetdiethylamide, diethylamid kyseliny acetoctove, diethylamid kyseliny acetoctove czech
PubChem CID 16699
IUPAC-Name N,N-Diethyl-3-Oxobutanamid
SMILES CCN(CC)C(=O)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylacetoacetamide
Schmelzpunkt <-73°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 213°C to 218°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 250 g
Beilstein 636486
Formelmasse 157.2
Reinheit (%) 97%