Learn More
N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30373981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373981 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44526525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Summenformel C7H19NSi
Menge 25 g
Synonym N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
InChI-Formel InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
IUPAC-Name N-Ethyl-N-Trimethylsilylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 145.32
Formelmasse 145.1287