Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin-Sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10197133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10197133 50 g Glasflasche 50 Gramm
10157183 250 g Glasflasche 250 Gramm
10085053 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10197133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 395000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.70 CHF
    33.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 4.05 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
N, N-Diethyl-p-Phenylendiamin Sulfat, 99 %, C10H16N2.H2SO4, CAS-Nummer-6283-63-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6283-63-2
Summenformel C10H16N2·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 262.33
MDL-Nummer MFCD00012993
InChI-Schlüssel AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
IUPAC-Name 4-N,4-N-Diethylbenzol-1,4-diamin;schwefelsäure
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 187.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 262.33
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle mit Klümpchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.