Learn More
N,N-Diethyl-p-phenylenediaminsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate is used for the spectrophotometric determination of drugs such as salbutamol sulphate, ritodrine hydrochloride and isoxsuprine hydrochloride containing phenolic group. It is also used in the analysis of drugs like dapsone hydrochloride, sulfamethoxazole and sulfadiazine containing aromatic amino group. Further, it is used as a color developer and film developer in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Diethyl-p-Phenylendiaminsulfat wird zur spektrophotometrischen Bestimmung von Medikamenten wie Salbutaminsulfat, Ritodrinhydrochlorid und Isoxsuprinhydrochlorid mit phenolischer Gruppe verwendet. Es wird auch bei der Analyse von Medikamenten wie Dapsonhydrochlorid, Sulfamethoxazol und Sulfadiazin mit einer aromatischen Aminogruppe verwendet. Darüber hinaus wird es als Farb- und Filmentwickler in der Fotografie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Schmelzpunkt | 183°C to 188°C |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 4219768 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
| Formelmasse | 262.33 |
| Reinheit (%) | 97% |