Learn More
N,N-Diethyl-p-phenylenediaminsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413428 250 g 250 Gramm
11403428 50 g 50 Gramm
11493418 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17832.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6283-63-2 | C10H18N2O4S | 262.324 g/mol
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate is used for the spectrophotometric determination of drugs such as salbutamol sulphate, ritodrine hydrochloride and isoxsuprine hydrochloride containing phenolic group. It is also used in the analysis of drugs like dapsone hydrochloride, sulfamethoxazole and sulfadiazine containing aromatic amino group. Further, it is used as a color developer and film developer in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diethyl-p-Phenylendiaminsulfat wird zur spektrophotometrischen Bestimmung von Medikamenten wie Salbutaminsulfat, Ritodrinhydrochlorid und Isoxsuprinhydrochlorid mit phenolischer Gruppe verwendet. Es wird auch bei der Analyse von Medikamenten wie Dapsonhydrochlorid, Sulfamethoxazol und Sulfadiazin mit einer aromatischen Aminogruppe verwendet. Darüber hinaus wird es als Farb- und Filmentwickler in der Fotografie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6283-63-2
Summenformel C10H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 262.324
MDL-Nummer MFCD00012993
InChI-Schlüssel AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
IUPAC-Name 4-N,4-N-Diethylbenzol-1,4-diamin;schwefelsäure
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Menge 250 g
Beilstein 4219768
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 262.33
Reinheit (%) 97%