Learn More
N,N-Diethyl-4-Methylbenzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431178 5 g 5 Gramm
15421178 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55053.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 649-15-0
Summenformel C11H17NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 227.322
MDL-Nummer MFCD00059369
InChI-Schlüssel AOJBACHWNDMRQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-p-toluenesulfonamide, p-toluenesulfonamide, n,n-diethyl, p-toluenesulfonyl-n,n-diethylamide, benzenesulfonamide, n,n-diethyl-4-methyl, p-toluenesulfonyl-n-diethylamide, n,n-diethyl-4-methylbenzolsulfonamid, acmc-209nol, maybridge1_002134, cambridge id 5116375, p-toluenesulfonamide,n-diethyl
PubChem CID 69539
IUPAC-Name N,N-diethyl-4-methylbenzolsulfonamid
SMILES CCN(CC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-4-methylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 60°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 227.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin