Learn More
N,N-Diethyl-1,3-Propanediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363297 100 mL 100 Milliliter
11373297 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13888.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
3-Diethylaminopropylamine is used as a solvent, extraction agents and organic synthesis intermediates, dyes, pigments, surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Diethylaminopropylamin wird als Lösungsmittel, Extraktionsmittel und Zwischenprodukt der organischen Synthese, Farbstoff, Pigment und oberflächenaktives Mittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-78-9
Summenformel C7H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.24
MDL-Nummer MFCD00008218
InChI-Schlüssel QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
PubChem CID 61011
IUPAC-Name N',N'-Diethylpropan-1,3-diamin
SMILES CCN(CC)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-1,3-propanediamine
Schmelzpunkt -60°C
Siedepunkt 168°C to 171°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Strukturformel (CH3CH2)2N(CH2)3NH2
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2684
Beilstein 741879
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%