Learn More
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropylamin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752284 25 g Glasflasche 25 Gramm
10435095 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752284 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 309-88-6
Summenformel C7H11F6N
Molekulargewicht (g/mol) 223.16
MDL-Nummer MFCD00054683
InChI-Schlüssel BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
PubChem CID 136149
IUPAC-Name N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropan-1-amin
SMILES CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3
Menge 25 g
Merck Index 15, 5153
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 223.16
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.