missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Dicyclohexylharnstoff, TRC

Artikelnummer. 30005436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005436 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43936525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2387-23-7
Summenformel C13 H24 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 224.34
Synonym 1,3-Dicyclohexylurea, Lomustine Imp. C (EP), Urea, N,N'-dicyclohexyl-, Urea, 1,3-dicyclohexyl- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Dicyclohexylurea, 1,3-Dicyclohexylurea, DCU, Dicyclohexylcarbodiamide, NSC 17013, NSC 30023
IUPAC-Name 1,3-Dicyclohexylharnstoff
SMILES O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Dicyclohexylurea
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
Formelmasse 224.1889
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.