Learn More
N,N'-Dicyclohexylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475716 25 g 25 Gramm
11485716 100 g 100 Gramm
11495716 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20805.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224.348 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2387-23-7
Summenformel C13H24N2O
Molekulargewicht (g/mol) 224.348
MDL-Nummer MFCD00003829
InChI-Schlüssel ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC-Name 1,3-Dicyclohexylharnstoff
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylurea
Schmelzpunkt 230°C to 233°C
Menge 25 g
Formelmasse 224.35
Reinheit (%) 98%