Learn More
N,N'-Dicyclohexylharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10214190 25 g Glasflasche 25 Gramm
10385790 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113910250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224.348 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2387-23-7
MDL-Nummer MFCD00003829
InChI-Schlüssel ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
IUPAC-Name 1,3-Dicyclohexylharnstoff
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Dicyclohexylurea
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 231°C to 235°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H24N2O
Strukturformel C6H11NHCONHC6H11
Menge 25 g
Beilstein 12, II, 11
Molekulargewicht (g/mol) 224.35
Formelmasse 224.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit