Learn More
N,N-Dicyclohexylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10432770
Marke: Thermo Scientific Acros 428390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7560-83-0 | C13H25N | 195.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7560-83-0
Summenformel C13H25N
Molekulargewicht (g/mol) 195.35
MDL-Nummer MFCD00014289
InChI-Schlüssel GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
PubChem CID 24210
IUPAC-Name N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamin
SMILES CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dicyclohexylmethylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9210g/mL
Siedepunkt 265.0°C
Flammpunkt 110 °C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Relative Dichte 0.921
Formelmasse 195.35
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.