Learn More
N,N'-Dicarbamoylhydrazin, 98 %
Artikelnummer. 11395159
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395159 50 g 50 Gramm
11385159 10 g 10 Gramm
11305169 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18260.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-21-4
Summenformel C2H6N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.096
MDL-Nummer MFCD00025398
InChI-Schlüssel ULUZGMIUTMRARO-UHFFFAOYSA-N
Synonym biurea, 1,2-hydrazinedicarboxamide, ureidourea, bicarbamamide, bicarbamimidic acid, hydrazodicarbonamide, hydrazodicarboxamide, hydrazine-1,2-dicarboxamide, hydrazocarbonamide, urea, ureido
PubChem CID 8039
IUPAC-Name (Carbamoylamino)harnstoff
SMILES C(=O)(N)NNC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicarbamoylhydrazine
Schmelzpunkt 239°C to 241°C (decomposition)
Menge 50 g
Formelmasse 118.1
Reinheit (%) 98%