Learn More
N,N'-Dibenzylethylendiamin-Diacetat-Salz, TRC
Artikelnummer. 30138717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138717 1 g 1 Gramm
30137275 100 g 100 Gramm
17944285 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4171901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-75-8
Summenformel C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate, 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(phenylmethyl)-, acetate (1:2), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, diacetate (9CI), Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, diacetate (6CI,7CI,8CI), Benzathine diacetate, NSC 33274, NSC 81591
IUPAC-Name Essigsäure;n,N'-Dibenzylethan-1,2-Diamin
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Formelmasse 360.2049