Learn More
N,N'-Dibenzylethylendiamin-Diacetat-Salz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4) |
| Formelmasse | 360.2049 |