Learn More
N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11324865 500 g 500 Gramm
11304865 25 g 25 Gramm
11314865 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17974.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-75-8 | C20H28N2O4 | 360.454 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-75-8
Summenformel C20H28N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 360.454
MDL-Nummer MFCD00040588
InChI-Schlüssel MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibenzylethylenediamine diacetate, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, n,n'-dibenzyl ethylenediamine diacetate, benzathine diacetate, dbed diacetate, unii-x18b8x2c22, n,n'-dibenzylethylenediammonium di acetate, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl-, diacetate, bis acetic acid ; benzathine, 1,2-di benzylamino ethane diacetate
PubChem CID 31228
IUPAC-Name Essigsäure;n,N'-Dibenzylethan-1,2-Diamin
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Schmelzpunkt 117°C to 118°C
Menge 500 g
Beilstein 3781362
Merck Index 14,1064
Formelmasse 360.46
Reinheit (%) 99%