Learn More
N,N'-Dibenzylethylenediamine, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10011704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10011704 25 g Glasflasche 25 Gramm
10525724 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112620250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 140-28-3
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00004771
InChI-Schlüssel JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
PubChem CID 8793
ChEBI CHEBI:51344
IUPAC-Name N,N'-dibenzylethane-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Dibenzylethylenediamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.024g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Menge 25 g
Beilstein 12, 1067
Merck Index 15, 1066
Formelmasse 240.35