Learn More
N,N-Dibenzylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494767 100 g 100 Gramm
15484767 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32091.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-73-6 | C20H19N | 273.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-73-6
Summenformel C20H19N
Molekulargewicht (g/mol) 273.38
MDL-Nummer MFCD00022015
InChI-Schlüssel ISGXOWLMGOPVPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylaniline, n-phenyldibenzylamine, aniline, n,n-dibenzyl, benzenemethanamine, n-phenyl-n-phenylmethyl, dibenzylamine, n-phenyl, benzenamine, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylaniline, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylanilin, bisbenzylphenylamine, aniline, dibenzyl
PubChem CID 66681
IUPAC-Name N,N-dibenzylaniline
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dibenzylaniline
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Siedepunkt 180°C (1 mmHg)
Menge 100 g
Formelmasse 273.37
Reinheit (%) 99%