Learn More
N,N'-Diaminoguanidin-Monohydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride |
| CAS | 36062-19-8 |
| Summenformel | CH7N5 • (HCl) |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H |
| SMILES | NNC(NN)=N.Cl |
| IUPAC-Name | Hydrazincarboximidhydrazidhydrogenchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.56 |
| Formelmasse | 125.05 |