Learn More
N,N'-Diacetylethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Diacetylethylenediamine |
| Schmelzpunkt | 172°C to 176°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1762229 |
| Formelmasse | 144.17 |
| Reinheit (%) | 98% |