Learn More
N,N'-Di-tert-Butylethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311787
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311787 25 g 25 Gramm
11301787 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 11311787 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04972.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4062-60-6 | C10H24N2 | 172.316 g/mol
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Di-tert-Butylethylendiamin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich (33 g/l) (25° C),
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4062-60-6
Summenformel C10H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.316
MDL-Nummer MFCD00014996
InChI-Schlüssel KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
PubChem CID 77680
IUPAC-Name N,N'-Ditert-butylethan-1,2-diamin
SMILES CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Dichte 0.801
Siedepunkt 132°C (100 mmHg)
Flammpunkt 62°C (143°F)
Strukturformel (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Brechungsindex 1.43
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1738432
Löslichkeitsinformationen Soluble (33g/L) (25°C),
Formelmasse 172.32
Reinheit (%) 98%