Learn More
N,N'-Di-o-tolylthiourea, 98 %
Artikelnummer. 11322256
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322256 100 g 100 Gramm
11302256 5 g 5 Gramm
11312256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03630.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-97-3
Summenformel C15H16N2S
Molekulargewicht (g/mol) 256.37
MDL-Nummer MFCD00025922
InChI-Schlüssel KWPNNZKRAQDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-o-tolylthiourea, 1,3-di o-tolyl thiourea, 1,3-di-o-tolylthiourea, n,n'-di-o-tolylthiourea, 1,3-di-o-tolyl-2-thiourea, di-o-toluylthiourea, 1,3-bis o-tolyl thiourea, n,n'-bis 2-methylphenyl thiourea, 2,2'-dimethylthiocarbanilide, usaf ek-1651
PubChem CID 688028
IUPAC-Name 1,3-Bis(2-methylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=S)NC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-o-tolylthiourea
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Menge 100 g
Beilstein 2125770
Formelmasse 256.37
Reinheit (%) 98%