Learn More
N,N'-Di-o-tolylthiourea, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Di-o-tolylthiourea |
| Schmelzpunkt | 153°C to 155°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2125770 |
| Formelmasse | 256.37 |
| Reinheit (%) | 98% |