Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441799
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64535.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152670-41-2
Summenformel C32H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 436.558
MDL-Nummer MFCD09261380
InChI-Schlüssel SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
PubChem CID 18958605
IUPAC-Name N-[4-[4-(Naphthalen-1-ylamino)phenyl]phenyl]naphthalen-1-amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Menge 1 g
Beilstein 3484371
Formelmasse 436.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest